Learn More
2,5-isothiocyanate de dichlorophényle, Thermo Scientific™
Code produit 10557363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10557363 10 g 10g
10026684 5 g 5g
10515004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10557363 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01698EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3386-42-3
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.068
Clé InChI JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
CID PubChem 137915
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Quantité 10 g
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%