Learn More
Chlorure de 2,5-dichloropyridine-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10742947
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10742947 5 g 5g
10099491 1 g 1g
10131042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742947 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06842DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 78686-87-0
Formule moléculaire C6H2Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 210.438
Numéro MDL MFCD00210149
Clé InChI VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
CID PubChem 2799996
Nom IUPAC Chlorure de 2,5-dichloropyridine-3-carbonyle
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.45
Pourcentage de pureté 97%