Learn More
2,5-dichloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494070
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494070 25 g 25g
11442797 50 g 50g
11481960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15442.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
2,5-Dichloropyridine was used in the synthesis of 6-halo-pyridin-3-yl boronic acids and esters. It undergoes cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of [1,4-bis-(diphenylphosphine)butane]palladium (II) dichloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,5-dichloropyridine était utilisée dans la synthèse d’acides et d’esters 6-halo-pyridine-3-yl boroniques. Elle subit une réaction de couplage croisé avec des acides arylboroniques en présence de dichlorure de [1,4-bis-(diphénylphosphine)butane]palladium (II) comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16110-09-1
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006239
Clé InChI GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
CID PubChem 27685
Nom IUPAC 2,5-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloropyridine
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 190°C to 191°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 108886
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 98%