Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorothiophène-3-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10734003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10734003 1 g Flacon en verre ambré 1g
10603603 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734003 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD09458DA
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 57248-14-3
Formule moléculaire C5HCl3OS
Poids moléculaire (g/mol) 215.472
Numéro MDL MFCD00041441
Clé InChI YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
CID PubChem 2777084
Nom IUPAC chlorure de 2,5-dichlorothiophène-3-carbonyle
SMILES C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.49
Pourcentage de pureté 95%