Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorothiophène-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372526 5 g 5g
11362526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06461.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56946-83-9
Formule moléculaire C4HCl3O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 251.52
Numéro MDL MFCD00051665
Clé InChI JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
CID PubChem 2736094
Nom IUPAC 2,5-dichlorothiophène-3-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Densité 1.697
Point d’ébullition 256°C to 257°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1285315
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 251.54
Pourcentage de pureté 97%