Learn More
2,5-dichlorothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400293
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400293 5 g 5g
11484070 1 g 1g
11410293 25 g 25g
11420293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11400293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11434.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5858-18-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5858-18-4
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.058
Numéro MDL MFCD00004831
Clé InChI QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorothiophenol, 2,5-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro thiophenol, thiophenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorophenylmercaptan, pubchem6801, thiophenol,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzenthiol, 2,5-dichloro-thiophenol
CID PubChem 79965
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorothiophenol
Point de fusion 22°C to 25°C
Point d’ébullition 112°C to 116°C (50 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.619
Quantité 5 g
Beilstein 2042866
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 98%