Learn More
2,5-dichlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorotoluene |
| Point de fusion | 4°C to 5°C |
| Densité | 1.256 |
| Point d’ébullition | 198°C to 200°C |
| Point d’éclair | 79°C (174°F) |
| Indice de réfraction | 1.547 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3082 |
| Beilstein | 1859112 |
| Poids de la formule | 161.03 |
| Afficher plus |