Learn More
2,5-Diéthoxyaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11306886
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306886 1 g 1g
11316886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04296.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-85-9
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD00015144
Clé InChI XPKFTIYOZUJAGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,5-diethoxy, aminohydroquinone diethyl ether, 2,5-diethoxy aniline, aniline, 2,5-diethoxy, 2,5-diethoxyphenyl amine, 2,5-diethoxyphenylamine, 2.5-diethoxyaniline, aniline,5-diethoxy, 2,5-diathoxy-anilin, 2,5-diethoxybenzenamine
CID PubChem 66756
Nom IUPAC 2,5-diéthoxyaniline
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1)OCC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diethoxyaniline
Point de fusion 84°C to 86°C
Point d’ébullition 190°C to 192°C (30 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 880466
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 96%