Learn More
2,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used as primary and secondary intermediate and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire primaire, secondaire et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 145°C to 148°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 158.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |