Learn More
2,5-difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10067689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10067689 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10067689 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00189DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
CAS 879093-08-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6F2O2
Numéro MDL MFCD06246882
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
Clé InChI DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
Nom IUPAC 2,5-difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 172.13
CID PubChem 3856938
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%