Learn More
Acide 2,5-difluoro-4-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426617 1 g 1g
15436617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33757.03
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116465-48-6 | C7H3F2NO4 | 203.101 g/mol
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,5-difluoro-4-nitrobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116465-48-6
Formule moléculaire C7H3F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.101
Numéro MDL MFCD03425705
Clé InChI GPTNSBLYGCZJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluoro-4-nitrobenzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzoicacid, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem9789, acmc-2099sr, ksc495m6l
CID PubChem 246375
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 145°C to 147°C
Couleur Vert à blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide