Learn More
2',5'-Difluoroacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',5'-Difluoroacetophenone |
| CAS | 1979-36-8 |
| Formule moléculaire | C8H6F2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(F)ccc1F |
| Nom IUPAC | 1-(2,5-difluorophényl)éthone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.13 |
| Poids de la formule | 156.0387 |