Learn More
2',5'-Difluoroacétophénone, TRC
Code produit 30379442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379442 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4455251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Difluoroacetophenone
CAS 1979-36-8
Formule moléculaire C8H6F2O
Quantité 1 g
Synonyme 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(F)ccc1F
Nom IUPAC 1-(2,5-difluorophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Poids de la formule 156.0387