Learn More
2,5-Difluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11388195
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388195 25 g 25g
11378195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388195 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08504.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2646-90-4
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.105
Numéro MDL MFCD00010327
Clé InChI VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
CID PubChem 137663
Nom IUPAC 2,5-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorobenzaldehyde
Densité 1.308
Point d’ébullition 67°C to 69°C (17 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.4985
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 2573664
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%