Learn More
2,5-difluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703161 5 g Flacon en verre -
10249503 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10703161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303520050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2646-90-4 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2646-90-4
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00010327
Clé InChI VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
CID PubChem 137663
Nom IUPAC 2,5-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Difluorobenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 67.0°C to 69.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3CHO
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5000
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.3
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide