Learn More
Acide 2,5-difluorobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491117 25 g 25g
11471117 1 g 1g
11481117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24113.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 193353-34-3 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193353-34-3
Formule moléculaire C6H5BF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.911
Numéro MDL MFCD01863171
Clé InChI KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluorophenyl boronic acid, 2,5-difluorobenzeneboronic acid, 2,5-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorophenylboronicacid, 2,5-fluorobenzene boronic acid, pubchem1820, acmc-1c1am, ksc174i6r, 2,5-difluoro phenylboronic acid
CID PubChem 2734335
Nom IUPAC Acide (2,5-difluorophényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorobenzeneboronic acid
Quantité 25 g
Beilstein 8833254
Poids de la formule 157.91
Pourcentage de pureté 96%