Learn More
2,5-Difluorobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30967786
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967786 25 g
30961779 5 g
30951849 10 g
30963930 100 g
30957154 500 g
30962103 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30967786 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1028525g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorobenzoic acid
CAS 2991-28-8
Formule moléculaire C7H4F2O2
Numéro MDL MFCD00002410
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC(F)=CC=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Pourcentage de pureté 98%