Learn More
2,5-Difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10175370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175370 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10175370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Difluorobenzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 2991-28-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128°C to 132°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4F2O2
Formule linéaire F2C6H3COOH
Numéro MDL MFCD00002410
Quantité 1 g
Synonyme benzoic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzoicacid, 2,5-difluoro-benzoic acid, pubchem4935, 2,5-difluorobenzic acid, acmc-1cj4a, ksc206g1b, rarechem al bo 0019, lbqmiavigllbgw-uhfffaoysa, 2,5-difluorobenzoic acid
Clé InChI LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)F
Nom IUPAC 2,5-difluorobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 158.104
CID PubChem 76339
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder