Learn More
Acide 2,5-difluorobenzoïque, TRC
Code produit 30380418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380418 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45118325G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorobenzoic Acid
CAS 2991-28-8
Formule moléculaire C7H4F2O2
Quantité 25 g
Synonyme NSC 190310
Formule InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Nom IUPAC Acide 2,5-difluorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 158.1
Poids de la formule 158.0179