Learn More
2,5-Difluorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491159 1 g 1g
15401169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64111.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 393-38-4 | C7H3F5 | 182.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-38-4
Formule moléculaire C7H3F5
Poids moléculaire (g/mol) 182.09
Numéro MDL MFCD00042494
Clé InChI BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
CID PubChem 11111097
Nom IUPAC 1,4-difluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorobenzotrifluoride
Point de fusion -14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.424 g/mL
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Indice de réfraction 1.394
Quantité 1 g
Beilstein 2049494
Poids de la formule 182.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide