Learn More
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Difluorobenzoyl chloride |
| Densité | 1.425 |
| Point d’ébullition | 81°C to 83°C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | 93°C (199°F) |
| Indice de réfraction | 1.515 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 2046666 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 176.55 |
| Afficher plus |