Learn More
2,5-Difluorothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464917 5 g 5g
15454917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32225.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1029623-72-0
Formule moléculaire C7H5F2NS
Poids moléculaire (g/mol) 173.181
Numéro MDL MFCD09757552
Clé InChI SUFZOIVUVDOCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-difluorothiobenzamide, benzenecarbothioamide,2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzothioamide, 2,5-difluorobenzene-1-carbothioamide
CID PubChem 22713117
Nom IUPAC 2,5-difluorobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=S)N)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorothiobenzamide
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 173.18
Pourcentage de pureté 97%