Learn More
2,5-diformylfurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Formule moléculaire | C6 H4 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | furan-2,5-dicarbdéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.09 |
| Poids de la formule | 124.016 |