Learn More
2,5-diformylfurane, TRC
Code produit 30369606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4459051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diformylfuran
CAS 823-82-5
Formule moléculaire C6 H4 O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
SMILES O=Cc1oc(C=O)cc1
Nom IUPAC furan-2,5-dicarbdéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 124.09
Poids de la formule 124.016