Learn More
2,5-Dihydrofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dihydrofuran |
| CAS | 1708-29-8 |
| Formule moléculaire | C4H6O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2 |
| SMILES | C1OCC=C1 |
| Nom IUPAC | 2,5-dihydrofurane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
| Poids de la formule | 70.0419 |