Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457566 50 g 50g
11467566 250 g 250g
11447566 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14620.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40018-26-6
Formule moléculaire C4H8O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 152.226
Numéro MDL MFCD00006659
Clé InChI YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
CID PubChem 98330
Nom IUPAC 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Point de fusion ∼130°C (decomposition)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 104402
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Practical Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithiane-2,5-diol