Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467566 250 g 250g
11457566 50 g 50g
11447566 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14620.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40018-26-6
Formule moléculaire C4H8O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 152.226
Numéro MDL MFCD00006659
Clé InChI YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
CID PubChem 98330
Nom IUPAC 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Point de fusion ∼130°C (decomposition)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 104402
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%