Learn More
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433027 25 g 25g
11413027 1 g 1g
11423027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15565.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194-98-5
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00003333
Clé InChI CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
CID PubChem 70949
ChEBI CHEBI:28508
Nom IUPAC 2,5-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 25 g
Beilstein 1363961
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté ≥98%