Learn More
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30372749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372749 1 g 1g
30380307 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30372749 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4510051G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194-98-5
Formule moléculaire C7 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Synonyme Benzaldehyde, 2,5-dihydroxy-, Gentisaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2,5-Dihydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxysalicylaldehyde, Formylhydroquinone, NSC 72387
Nom IUPAC 2,5-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES Oc1ccc(O)c(C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Poids de la formule 138.0317