Learn More
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480333 25 g 25g
11490333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11459.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.06€
    48.65€ / 25g
    Économisez 10.41€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Les acides 2,5-dihydroxybenzoïque sont utilisés comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques (en particulier pour l’analgésique antipyétique, l’antirhumatisme) et d’autres procédés de synthèse organique. Ils sont utilisés comme matrice pour l’ionisation des peptides, des protéines et des glucides. Dans le domaine industriel, ils sont utilisés comme intermédiaires pour la production d’autres produits chimiques organiques, résines, polyesters, plastifiants, colorants, conservateurs et produits chimiques en caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des chlorures acides, des anhydrides acides. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-79-9
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.121
Numéro MDL MFCD00002460
Clé InChI WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
CID PubChem 3469
ChEBI CHEBI:17189
Nom IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼206°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2209119
Merck Index 14,4398
Informations sur la solubilité It is soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxybenzoicacid