Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Description
2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dihydroxybenzoic acid |
| CAS | 490-79-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H6O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) |
| SMILES | OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.12 |
| Poids de la formule | 154.12 |
| Afficher plus |