Learn More
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30374051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374051 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451655250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Formule moléculaire C7 H6 O4
Quantité 250 mg
Synonyme 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 154.0266