Learn More
Acide 2,5-dihydroxyphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437238 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60742.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire dans le métabolisme de la tyrosine et de la phénylalanine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS 451-13-8
Point de fusion 150°C to 152°C
Formule moléculaire C8H8O4
Numéro MDL MFCD00004324
Quantité 500 mg
Beilstein 2692860
Synonyme homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid, alcapton, homogentisate acid, homogentisinic acid, 2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, homogentisate, benzeneacetic acid, 2,5-dihydroxy, 2-2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, 2,5-dihydroxy-alpha-toluic acid
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Clé InChI IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-dihydroxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
CID PubChem 780
ChEBI CHEBI:44747
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%