Learn More
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462289 5 g 5g
15472289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64888.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-92-4 | C8H6O6 | 198.13 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières et intermédiaires utilisés dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants de synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide chaud.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-92-4
Formule moléculaire C8H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 198.13
Numéro MDL MFCD00132933
Clé InChI OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxyterephthalicacid, 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxybenzene-1,4-dicarboxylic acid, zlchem 699, acmc-1ayqi, 1, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxytelephthalic acid, #, 2,5-dihydroxyterephthalic acid
CID PubChem 69131
Nom IUPAC Acide2,5-dihydroxytéréphtalique
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Point de fusion >300°C
Couleur Gris à vert
Quantité 5 g
Beilstein 2696052
Informations sur la solubilité Soluble in hot dimethylformamide.
Poids de la formule 198.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid