Learn More
2,5-Diiodo-1-méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438077 1 g 1g
15448077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51212.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86026-81-5 | Molecular Formula: C4H4I2N2 | Molecular Weight: 333.899 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86026-81-5
Formule moléculaire C4H4I2N2
Poids moléculaire (g/mol) 333.899
Numéro MDL MFCD02179540
Clé InChI SZYKHAFVWJNSQU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 335838
Nom IUPAC 2,5-diiodo-1-méthylimidazole
SMILES CN1C(=CN=C1I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2,5-diiodo-1-methyl-1h-imidazole, pubchem8993, acmc-1bke8, 1-methyl-2,5-diiodoimidazole, 1-methyl-2,5-diiodo-1h-imidazole, 1h-imidazole,2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-bis iodanyl-1-methyl-imidazole, 1h-imidazole, 2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-diiodo-1-methylimidazole
Poids de la formule 333.9
Pourcentage de pureté 98%