Learn More
2,5-Diiodothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11469663 5 g 5g
11479663 25 g 25g
11489663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469663 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12443.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.60€
    73.65€ / 5g
    Économisez 7.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 625-88-7 | C4H2I2S | 335.929 g/mol
2,5-Diiodothiophene is used in the preparation of oligothiophene films and maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer. It finds application in the fabrication of oligothiophene and polythiophene micropatterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-diiodothiophène est utilisé dans la préparation de films d’oligothiophène et dans la fabrication sans masse de profils périodiques d’un polymère conjugué. Il est utilisé dans la fabrication des micropatterns d’oligothiophène et de polythiophène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-88-7
Formule moléculaire C4H2I2S
Poids moléculaire (g/mol) 335.929
Numéro MDL MFCD00014525
Clé InChI PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,5-diiodo, 2,5-diiodthiophen, thiophene,5-diiodo, pubchem5529, maybridge1_002904, acmc-1b0lo, 2,5-diiodothiophene, bidd:gt0169, thiophene, 2,5-diiodo-8ci 9ci
CID PubChem 69368
Nom IUPAC 2,5-diiodothiophène
SMILES C1=C(SC(=C1)I)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Diiodothiophene
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 139°C to 140°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 109915
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 335.93
Pourcentage de pureté 99%