Learn More
2,5-Diiodothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,5-Diiodothiophene is used in the preparation of oligothiophene films and maskless fabrication of periodic patterns of a conjugated polymer. It finds application in the fabrication of oligothiophene and polythiophene micropatterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,5-diiodothiophène est utilisé dans la préparation de films d’oligothiophène et dans la fabrication sans masse de profils périodiques d’un polymère conjugué. Il est utilisé dans la fabrication des micropatterns d’oligothiophène et de polythiophène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Diiodothiophene |
| Point de fusion | 39°C to 43°C |
| Point d’ébullition | 139°C to 140°C (15 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 109915 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 335.93 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.