Learn More
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 98%
Product Code. 10653363 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10653363 5 g Flacon en verre 5g
10520571 25 g Flacon en plastique -
10060810 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10653363 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 115310050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 1072-71-5 | C₂H₂N₂S₃ | 150,23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072-71-5
Formule moléculaire C2H2N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 150.23
Numéro MDL MFCD00003103
Clé InChI BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
CID PubChem 2723630
Nom IUPAC 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 165°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 27, 677
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Poids de la formule 150.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement