Learn More
Sel dipotassium2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357556 5 g 5g
11367556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11105.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226.413 g/mol
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electro thermal atomic absorption spectrometry. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) a été utilisé pour la détermination du tellure dans le phosphure dʼindium dopé au tellure de cadmium par spectrométrie dʼabsorption atomique électro-thermique. Il forme des polymères avec des métaux et peut être utile dans le traitement de lʼeau polluée par les métaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4628-94-8
Formule moléculaire C2K2N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 226.413
Numéro MDL MFCD00003104
Clé InChI GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
CID PubChem 78364
Nom IUPAC dipotassium ; 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate
SMILES C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Point de fusion ∽274°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4917786
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.43
Pourcentage de pureté 97%