Learn More
Sel dipotassium2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11367556 25 g 25g
11357556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367556 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11105.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226.413 g/mol
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electro thermal atomic absorption spectrometry. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) a été utilisé pour la détermination du tellure dans le phosphure dʼindium dopé au tellure de cadmium par spectrométrie dʼabsorption atomique électro-thermique. Il forme des polymères avec des métaux et peut être utile dans le traitement de lʼeau polluée par les métaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4628-94-8
Formule moléculaire C2K2N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 226.413
Numéro MDL MFCD00003104
Clé InChI GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
CID PubChem 78364
Nom IUPAC dipotassium ; 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate
SMILES C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Point de fusion ∽274°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4917786
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.43
Pourcentage de pureté 97%