Learn More
2,5-diméthoxy-4-méthylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471209
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471209 5 g 5g
15461209 1 g 1g
15481209 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471209 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64140.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4925-88-6 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Used in the preparation of phenylamine derivative as potential psychotomimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation de dérivé de phénylamine comme psychotomimétique potentiel.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4925-88-6
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD02253192
Clé InChI LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde, unii-238b3l4auk, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dimethoxy-4-methyl, 2,5-dimethoxy-p-tolualdehyde, p-tolualdehyde, 2,5-dimethoxy, who-dd, 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde;, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde;, #
CID PubChem 602019
Nom IUPAC 2,5-diméthoxy-4-méthylbenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C)=C(OC)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Point de fusion 82°C to 86°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1866592
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide