Learn More
2',5'-diméthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487177 5 g 5g
11497177 25 g 25g
11407187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14973.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201-38-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00008728
Clé InChI FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
CID PubChem 70991
Nom IUPAC 1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.139
Point d’ébullition 154°C to 156°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5435
Quantité 5 g
Beilstein 2047423
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%