Learn More
2,5-diméthoxyaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391807 250 g 250g
11381807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05053.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-56-7
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00008368
Clé InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
CID PubChem 7613
Nom IUPAC 2,5-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxyaniline
Point de fusion 78°C to 82°C
Point d’ébullition 140°C (7 mmHg)
Point d’éclair 130°C (266°F)
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 776823
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 99%