Learn More
2,5-diméthoxyaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724081 250 g Flacon en verre 250g
10437772 5 g Flacon en verre 5g
10225910 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10724081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150852500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-56-7
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00008368
Clé InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
CID PubChem 7613
Nom IUPAC 2,5-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxyaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79.0°C to 82.0°C
Couleur Marron à gris
Point d’ébullition 140.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NH2
Quantité 250 g
Beilstein 13, 788
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou granulés