Learn More
Acide 2,5-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470418 1 g 1g
11480418 5 g 5g
11490418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24571.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107099-99-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107099-99-0
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD01318181
Clé InChI QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,5-dimethoxyphenylboronicacid, 2,5-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dimethoxyphenyl, pubchem1824, acmc-2098nk, ksc174i7n, 2,5-dimethoxyphenylboronoic acid
CID PubChem 2734342
Nom IUPAC Acide (2,5-diméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Beilstein 2969872
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%