Learn More
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455353 5 g 5g
11465353 25 g 25g
11475353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12901.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2785-98-0 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2785-98-0
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002436
Clé InChI NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
CID PubChem 76027
Nom IUPAC Acide 2,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 75°C to 79°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2097993
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%