Learn More
Acide 2,5-méthoxycinnamique, majoritairement trans, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11410217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410217 5 g 5g
11420217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21649.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10538-51-9
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.213
Numéro MDL MFCD00004378
Clé InChI JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxycinnamic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hc t324, timtec-bb sbb000471, trans-2,5-dimethoxycinnamic acid
CID PubChem 697594
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 147°C to 150°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté 99%