Learn More
Chlorhydrate de 2,5-diméthoxyphénéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethoxyphenylethylamine Hydrochloride |
| CAS | 3166-74-3 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2C-H (hydrochloride), 2,5-Dimethoxyphenylethylamine HCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-12-9-3-4-10(13-2)8(7-9)5-6-11;/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(OC)c(CCN)c1 |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 2-(2,5-dimetoxifenil)etanamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.692 |
| Poids de la formule | 217.087 |