Learn More
(2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31031030
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031030 500 g
31028049 25 g
31014715 10 g
31022082 100 g
31022938 1 g
31021264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31031030 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10665500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid
CAS 107099-99-0
Formule moléculaire C8H11BO4
Numéro MDL MFCD01318181
Quantité 500 g
SMILES COC1=CC(B(O)O)=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 181.98
Pourcentage de pureté 97%