Learn More
Isothiocyanate de 2,5-diméthoxyphényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452928 50 g 50g
11448577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18630.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 40532-06-7 | Molecular Formula: C9H9NO2S | Molecular Weight: 195.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40532-06-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00041059
Clé InChI RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
CID PubChem 142466
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-1,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion 35°C to 37°C
Point d’ébullition 174°C to 175°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3267310
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté 98%